Learn More
Polivinilpirrolidona K 30, MP Biomedicals™
Código de producto. 11485372 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485372 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11485372 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219545190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00€
    204.75€ / 500 g
    Ahorro 47.25€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyvinylpyrrolidone K 30
CAS 9003-39-8
Color Blanco
Densidad 1.23-1.29g/mL
Fórmula molecular (C6H9NO)n
Número MDL MFCD01076626
Cantidad 500 g
Sinónimo n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
Clave InChI WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Nombre IUPAC 1-etenilpirrolidina-2-ona
Peso molecular (g/mol) 111.14
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
Formula Weight (peso de la fórmula) 40000
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Polyvinylpyrrolidone (PVP 40)
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Polyvinylpyrrolidone(PVP 40)