Learn More
Complejo polivinilpirrolidona-yodo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10474905 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 10474905
Marca: Thermo Scientific Acros 229470025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25655-41-8 | (C6H9NO)nI2 | 364.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25655-41-8
Fórmula molecular (C6H9NO)nI2
Peso molecular (g/mol) 364.95
Número MDL MFCD00084483
Clave InChI CPKVUHPKYQGHMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo povidone iodine, povidone-iodine, betadine, isodine, pvp iodine, pvp-iodine, pvp-i, isobetadyne, bridine, disphex
PubChem CID 410087
Nombre IUPAC 1-etenilpirrolidin-2-ona; yodo molecular
SMILES II.*-CC(-*)N1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyvinylpyrrolidone-iodine complex
Punto de fusión 300°C
Color Marrón rojizo a amarillo
Pérdida por secado 8% max. (5 g, 105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal (C6H9NO)n·xI
Cantidad 2.5 kg
Índice Merck 15, 7815
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,isopropanol,glycerol;,practically insoluble in acetone
Porcentaje de pureza 9.0 to 12.0% (available iodine) (on dried substance)
Forma física Polvo