Learn More
Polyvinylpyrrolidone, Fisher BioReagents™
Código de producto. 10619173
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10619173 100 g Frasco de polietileno 100 g
10102873 500 g Frasco de polietileno 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10619173 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP431100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Polivinilpirrolidona, >-95 %, C6H9NO, número de CAS-9003-39-8, n-vinil-2-pirrolidinona, 2-pirrolidinona, 1-etenil, n-vinilo-2-pirrolidona, 1-vinilpirrolidin-2-ona, 1-vinilpirrolidona, 1-vinil-2-pirrolidinona, 1-vinil-2-pirrolidona, n-vinilpirrolidona, n-vinilpirrolidinona, vinilpirrolidona, 500 g
Polivinilpirrolidona, >-95 %, C6H9NO, número de CAS-9003-39-8, n-vinil-2-pirrolidinona, 2-pirrolidinona, 1-etenil, n-vinilo-2-pirrolidona, 1-vinilpirrolidin-2-ona, 1-vinilpirrolidona, 1-vinil-2-pirrolidinona, 1-vinil-2-pirrolidona, n-vinilpirrolidona, n-vinilpirrolidinona, vinilpirrolidona, 500 g
La polivinilpirrolidona es un componente de Denhard'TS Reagent, que se suele utilizar en procedimientos de hibridación de ácidos nucleicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9003-39-8
Fórmula molecular (C6H9NO)n
Peso molecular (g/mol) 111.14
Número MDL MFCD01076626
Clave InChI WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
Nombre IUPAC 1-etenilpirrolidina-2-ona
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyvinylpyrrolidone
Color Blanco
pH 3 to 7
Forma física Sólido
Punto de fusión 100°C
Ceniza 0.05% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥95 %
Notas del porcentaje del ensayo (base seca) ≥95 %
Índice Merck 15, 7814
Cantidad 100 g
Porcentaje de pureza ≥95%
Identificación Pass Test
Envase Frasco de polietileno