Learn More
Polivinilpirrolidona, entrecruzada, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10246760 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10246760 25 g Frasco de plástico 25 g
10013573 100 g Frasco de plástico 100 g
10083130 500 g Frasco de plástico 500 GR
10668504 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10246760 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 227480250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 25249-54-1 | (C6H9NO)n | 111.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25249-54-1
Fórmula molecular (C6H9NO)n
Peso molecular (g/mol) 111.14
Número MDL MFCD00149016
Clave InChI WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
Nombre IUPAC 1-etenilpirrolidina-2-ona
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Polyvinylpyrrolidone
Color Blanco
pH 5 to 8 (1% aq. soln.)
Forma física Polvo microcristalino
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 5% max.
Envase Frasco de plástico
Índice Merck 14, 7697
Agua 5% max. (K.F.)
Porcentaje de pureza 11 to 12.8% (nitrogen)(on substance as is)