Learn More
Polivinilpirrolidona, P.M. medio 8000, K16-18, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10114333 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10114333 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10134760 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10114333 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 227460025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.00€
    293.65€ / 2.5 Kg
    Ahorro 59.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 111.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9003-39-8
Fórmula molecular (C6H9NO)n
Peso molecular (g/mol) 111.14
Número MDL MFCD01076626
Clave InChI WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
Nombre IUPAC 1-etenilpirrolidina-2-ona
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyvinylpyrrolidone
Color Blanco o blanco-amarillo
Nombre de nota K16-18
pH 3.0 to 5.0 (5% aq. soln.)
Forma física Polvo o escamas
Punto de fusión 130.0°C
Cantidad 2.5 kg
Temperatura de inflamación >215°C
Identificación Positive
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Índice Merck 15, 7814
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, practically insoluble in ether
Agua 5% Max. (K.F.)
Porcentaje de pureza 11.5 to 12.8% (nitrogen, on anh. subst.), 10ppm 1-vinylpyrrolidin-2-one max. (HPLC)