Learn More
Polivinilpirrolidona, P.M. medio 3500, K12, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10733061 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10733061 250 g Frasco de plástico 250 GR
10608653 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10733061 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 276142500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.50€
    50.65€ / 250 g
    Ahorro 5.85€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 111.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9003-39-8
Fórmula molecular (C6H9NO)n
Peso molecular (g/mol) 111.14
Número MDL MFCD01076626
Clave InChI WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
Nombre IUPAC 1-etenilpirrolidina-2-ona
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyvinylpyrrolidone
Color Blanco a blanco-amarillo
Nombre de nota K12
pH 3.0 to 5.0 (5% aq. soln.)
Forma física Polvo o escamas
Índice Merck 15, 7814
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, practically insoluble in ether
Cantidad 250 g
Porcentaje de pureza 11.5 to 12.8% (nitrogen, on anh. subst.), 10ppm 1-vinylpyrrolidin-2-one max. (HPLC), 3.0% max. 2-pyrrolidone (HPLC)
Identificación Passes Test
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Agua 5% Max. (K.F.)