Learn More
Polivinilpirrolidona, técnica, Fisher Chemical
Código de producto. 10325860 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10325860 100 g Jarra de plástico para polvo 100 GR
1 options
Código de producto. 10325860 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/3700/48
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color Blanco
pH 3 to 7
CAS 9003-39-8
Forma física Sólido
Punto de fusión 100°C
Fórmula molecular (C6H9NO)n
Número MDL MFCD01076626
Sinónimo n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
Cantidad 100 g
Clave InChI WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Nombre IUPAC 1-etenilpirrolidina-2-ona
Peso molecular (g/mol) 111.14
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
Envase Jarra de plástico para polvo