Learn More
Digi-Sense Thermocouple Wire, 24 Gauge
Código de producto. 11825885 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 m
30 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11825885 30 m cada uno
11705529 300 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11825885 Proveedor Digi-Sense N.º de proveedor 0854112
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Make your own extension cables with this 24 Gauge Thermocouple Wire.
  • Wire comes in 24-gauge size, ideal for fabricating your own probes or extension cables (meets ANSI and ASTM standards).
  • Choose from wire with polyvinyl chloride (PVC), fluorinated ethylene propylene resin (FEP/FEP), fiberglass, high-temperature fiberglass, or ceramic fiber outer/inner insulation.
  • These cables are also available in 100 ft. or 1000 ft. lengths for any application.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI
Temperatura (métrico) De -28 °C a +221 °C
Tipo Cable de termopar
Aislamiento Polivinilo
máx. (imperial) -18.4°F to +429.8°F
Longitud (imperial) 98.4 ft.
Longitud (métrico) 30 m