Learn More
Kautex™ Recipiente cuadrado de PVC transparente de cuello ancho
Descripción
- Miembro de la familia de recipientes de la serie 310
- Los tapones están disponibles por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Color | Transparente |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 31 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Envasado, dispensación, envío de muestras, almacenamiento, envío por correo |
| Material | PVC |
| N.º por caja | 480 |
| Cantidad | 480 cajas |
| Closure Included | No |
| Forma | Cuadrado |
| Altura (métrico) | 71 mm |
| Mostrar más |