Learn More
Kartell™ Varillas de agitación de cloruro de polivinilo
Código de producto. 10460163
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
250 mm
300 mm
350 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10460163 300 mm 10 PCS
12637785 350 mm 10 PCS
10524281 250 mm 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10460163 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0049800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Minimizan los rasguños con una barra hecha de PVC para aportar durabilidad. Las varillas de agitación de cloruro de polivinilo Kartell™ son el sustituto perfecto a las varillas de agitación de vidrio.
Minimizan los rasguños con una barra hecha de PVC para aportar durabilidad. Las varillas de agitación de cloruro de polivinilo Kartell™ son el sustituto perfecto a las varillas de agitación de vidrio.
  • Rígida
  • Ligero
  • Irrompibles
  • Sustituto ideal a las varillas de vidrio
Especificaciones
Color Blanco
Diámetro (métrico) 7,15mm
Longitud (métrico) 300 mm
Material PVC (cloruro de polivinilo)
Cantidad 10/Paq.
Tipo Varilla agitadora