Learn More
Cytiva Campara de vapores de cloruro de polivinilo
Product Code. 12596596
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
120 cm
150 cm
180 cm
Unit Size:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Anchura (métrico) Unit Size
12596596 150 cm 1 PCS
12592387 120 cm cada uno
12506606 180 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12596596 Supplier Cytiva Supplier No. 2642
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5735.00€
    4798.53€ / paquete de 1
    Ahorro 936.47€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Esta completa, robusta y fiable campana de vapores fabricada de cloruro de polivinilo incluye iluminación por tubo fluorescente.
  • Campana de vapores fabricada de cloruro de polivinilo con iluminación por tubo fluorescente
  • PVC sorbridge estándar (= campanas de vapores de registro)
  • Panel trasero de PVC en todo el ancho de la campana extractora
  • Guíe el aire por la parte superior e inferior.
  • Utiliza todo tipo de disolventes, productos volátiles, polvos, condensación
Specifications
Tipo de producto Campana de vapores
Tipo de iluminación Tubo fluorescente
Material PVC
Certificaciones/conformidad NFX 15-210 clase B y EN 14175
Cantidad 1 unidad
Anchura (métrico) 150 cm