Learn More
Alcohol polivinílico, 86-89 % hidrolizado, bajo peso molecular, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11389597 100 g 100 g
11309607 25 g 25 g
11399597 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11389597 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041238.22
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 9002-89-5 | (C2H4O)n | 44.05 g/mol
Polyvinyl alcohol is used as a biological reagent to test the dispersion of zinc oxide nanoparticles. It is an effective protein resistant material and is used to stabilize gold colloids of diameter 3-8nm. It is used as an emulsion polymerization aid to make polyvinyl acetate, as a protective colloid, as a film used in the water transfer printing process, as a surfactant for the formation of polymer encapsulated nanobeads, as an embolization agent in medical procedures and as a fixative for specimen collection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-89-5
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 44.05
Número MDL MFCD00081922
Clave InChI IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
PubChem CID 11199
Nombre IUPAC Etenol
SMILES OC(-*)C-*
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Polyvinyl alcohol
Nombre de nota Low molecular weight, Hydrolyzed
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Información de solubilidad Soluble in water.
Porcentaje de pureza 86 to 89%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.