Learn More
Acetato de polivinilo, P.M. aprox. 50 000, Thermo Scientific™
Código de producto. 11400683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400683 100 g 100 g
11410683 500 g 500 g
11420683 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400683 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12732.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9003-20-7
Fórmula molecular (C4H6O2)n
Peso molecular (g/mol) 86.09
Número MDL MFCD00084457
Clave InChI XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
PubChem CID 7904
ChEBI CHEBI:46916
Nombre IUPAC acetato de etenilo
SMILES CC(=O)OC(-*)C-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyvinyl acetate
Información de solubilidad Soluble in ketones,ethers and aromatic hydrocarbons.
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) ≈50,000