Learn More
Navailles Asiento de apoyo de poliuretano
Código de producto. 17476172
Cambiar vista
Click to view available options
Asiento de apoyo de poliuretano; para su uso en (aplicación):laboratorios, industria química; altura de asiento:Entre 630 y 980 mm
Código de producto.
17476172 Asiento de apoyo de poliuretano; para su uso en (aplicación):laboratorios, industria química; altura de asiento:Entre 630 y 980 mm
1 options
Código de producto. 17476172 Proveedor Navailles N.º de proveedor 7KA 80YHFO 00 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.92€
    354.00€ / paquete de 1
    Ahorro 51.92€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Como concepto verdaderamente ergonómico, el asiento de apoyo de poliuretano alivia el cansancio creado por el peso corporal al estar de pie durante mucho tiempo.No interfiere con los movimientos del usuario, porque es extremadamente estable, fácil de move
  • Base de acero semicircular cubierta con revestimiento de PVC negro
  • Columna de extracción de gas inclinada no giratoria
  • Ajuste de altura de 750 a 980 mm con extensión y de 630 a 860 mm sin ella
  • Amortiguador
  • Asiento cilíndrico de poliuretano suave KANGO™ negro
Especificaciones
Color Negro
Ajustables Sí
Estilo de brazo Sin reposabrazos
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios, industria química
Tipo de elevación Columna de elevación de gas
Capacidad portante (imperial) 265 lb
Capacidad portante (métrico) 120 kg
Altura del asiento Entre 630 y 980 mm
Garantía 8 años
Peso (imperial) 18,1 lb
Peso (métrico) 8,2 kg
Tipo de rueda Ninguno
Anchura (imperial) 18,9 in
Anchura (métrico) 48 cm