Learn More
Navailles Asiento de poliuretano con regulación alta
Código de producto. 17486172
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad portante (métrico):
120 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad portante (métrico) Tamaño de la unidad
17486172 120 kg cada uno
1 options
Código de producto. 17486172 Proveedor Navailles N.º de proveedor 7NG 20GHLP 00 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.70€
    278.00€ / paquete de 1
    Ahorro 40.70€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
El asiento de poliuretano con regulación alta se puede ajustar fácilmente y cuenta con una superficie cómoda y ventilada.Diseño resistente a la abrasión sin grapas ni costuras.
  • Base cromada reforzada de 5 ramas, resistente a arañazos con deslizantes articulados
  • Columna de extracción de gas cromada con ajuste de altura de 550 a 790 mm y amortiguador
  • Asiento ergonómico de color negro con inclinación hacia delante KANGO™ de poliuretano suave
Especificaciones
Color Negro
Ajustables Sí
Estilo de brazo Sin reposabrazos
Certificaciones/conformidad EN 1021-1, EN 1021-2
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios, industria química
Tipo de elevación Columna de elevación de gas
Capacidad portante (imperial) 265 lb
Capacidad portante (métrico) 120 kg
Altura del asiento Entre 550 y 790 mm
Garantía 8 años
Peso (imperial) 17,5 lb
Peso (métrico) 7,9 kg
Tipo de rueda Ninguno
Anchura (imperial) 23,2 in
Anchura (métrico) 59 cm