Learn More
mb2 Silla de trabajo giratoria antiestática en poliuretano
Código de producto. 13446329
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
870 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
13446329 870 mm cada uno
1 options
Código de producto. 13446329 Proveedor mb2 N.º de proveedor 231B3C1D2E2
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Silla de trabajo giratoria antiestática en poliuretano, elevación alta a gas con reposapiés y ruedas
  • Silla de trabajo antiestática
  • Asiento y respaldo en multicapas de madera de haya y álamo, enteramente espumado con poliuretano antiestático negro.
  • Soporte de respaldo en varilla de acero cromado, regulable en altura y profundidad.
  • Ajuste de altura del gas
  • Ruedas antiestáticas de doble rotación y autofrenadas
  • Base de 5 radios en aluminio fundido a presión pulido
Especificaciones
Tipo de producto Silla ESD
Color Negro
Ajustable (altura) Sí
Ajustables Altura
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Estilo de la parte posterior Estándar
Estilo de la base Ramificada con 5 ruedas
Tipo de pie Correas metálicas con 3 remaches sobre ramas metálicas
Altura (métrico) 870 mm
Longitud (métrico) 370 mm
Cantidad 1 unidad
Altura del asiento Entre 560 y 800 mm
Peso (métrico) 12.76 kg
Con reposabrazos No
Con respaldo Sí
Con ruedas giratorias Sí
Reposapiés Sí
Con soporte lumbar N.º
Con inclinación No
Material Poliuretano
Tipo de asiento Taburete con respaldo