Learn More
LABPLAS Sani-Stick de poliuretano con tampón neutralizante
Código de producto. 17946689
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Guantes
Ninguno
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
17946689 Guantes paquete de 100
17916509 Ninguno paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17946689 Proveedor LABPLAS N.º de proveedor KSS67915NE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.00€
    338.28€ / paquete de 100
    Ahorro 4.72€
    1% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-02-2027
Esponja sintética de poliuretano con varilla para toma de muestras de superficies, con tampón para neutralizar desinfectante.
  • Sani-Stick de poliuretano
  • Saturado con tampón neutralizante
  • Dimensiones: 160 x 229 mm
  • Capacidad: 600 ml
  • Opción de incluir guantes con el kit.
Especificaciones
Tipo de producto Kit de muestreo de esponjas higiénicas
Tipo de medios Neutralizadores
Esterilidad Estéril
Incluye Guantes