Learn More
LABPLAS Esponja Sani-Sponge de poliuretano con tampón neutralizante
Código de producto. 17936549
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Guantes
Ninguno
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
17936549 Guantes paquete de 100
17926649 Ninguno paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17936549 Proveedor LABPLAS N.º de proveedor KSS67815NE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.00€
    311.01€ / paquete de 100
    Ahorro 4.99€
    1% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-02-2027
Esponja sintética de poliuretano para toma de muestras de superficies, con tampón para neutralizar el desinfectante.
  • Esponja sanitaria de poliuretano
  • Saturado con tampón neutralizante
  • Dimensiones: 160 x 229 mm
  • Capacidad: 600 ml
  • Opción de incluir guantes con el kit.
Especificaciones
Tipo de producto Kit de muestreo de esponjas higiénicas
Tipo de medios Neutralizadores
Esterilidad Estéril
Incluye Guantes