Learn More
LABPLAS Esponja Sani-Sponge de poliuretano con caldo Letheen
Descripción
- Esponja sanitaria de poliuretano
- Saturado con caldo letheen
- Dimensiones: 160 x 229 mm
- Capacidad: 600 ml
- Opción de incluir guantes con el kit.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de muestreo de esponjas higiénicas |
| Tipo de medios | Neutralizadores |
| Esterilidad | Estéril |
| Incluye | Ninguno |