Learn More
mb2 Silla de poliuretano con deslizadores
Código de producto. 11917834
Change view
Click to view available options
:
Altura: 700mm
Código de producto.
11917834 Altura: 700mm
1 options
Código de producto. 11917834 Proveedor mb2 N.º de proveedor AP1B2D1NE3
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Silla de poliuretano con deslizadores - Elevación media - Mecanismo fijo
  • Silla de poliuretano
  • Asiento y respaldo en poliuretano
  • Respaldo ajustable en profundidad mediante rueda.
  • Cilindro neumático medio
  • Base de 5 radios inyectada en nailon y fibra de vidrio reforzada por un anillo de acero galvanizado.
  • Deslizantes
Especificaciones
Tipo de producto Asiento de laboratorio
Color Negro
Ajustable (altura) Sí
Ajustables Altura
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Estilo de la parte posterior Estándar
Para utilizar con (equipo) Para sobremesa
Altura (métrico) 700 mm
Cantidad 1 unidad
Altura del asiento 490 a 680 mm
Peso (métrico) 7.38 kg
Con reposabrazos No
Con respaldo Sí
Con ruedas giratorias No
Reposapiés No
Con soporte lumbar N.º
Con inclinación No
Material Poliuretano
Tipo de asiento Taburete con respaldo