Learn More
Navailles Silla autoadaptable de poliuretano
Código de producto. 17446182
Cambiar vista
Click to view available options
Altura del asiento:
Entre 510 y 640 mm
Entre 610 y 850 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura del asiento Tamaño de la unidad
17446182 Entre 610 y 850 mm cada uno
17436182 Entre 510 y 640 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17446182 Proveedor Navailles N.º de proveedor 7NK 91NHDP 01 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    573.66€
    503.00€ / paquete de 1
    Ahorro 70.66€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
La silla autoadaptable de poliuretano presenta ergonomía y diseño para prevenir el cansancio.No hay grapas ni costuras en la construcción resistente a la abrasión.
  • Base de acero reforzado negra de 5 ramas, resistente a arañazos
  • Columna de extracción de gas para el ajuste de altura con amortiguador
  • Asiento deformable y apoyo lumbar en poliuretano suave KANGO™ negro
  • El asiento dispone de 2° de inclinación hacia delante
  • Montaje en silentbloc
Especificaciones
Color Negro
Ajustables Sí
Estilo de brazo Sin reposabrazos
Certificaciones/conformidad EN 1021-1, EN 1021-2
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios, industria química
Tipo de elevación Columna de elevación de gas
Capacidad portante (imperial) 265 lb
Capacidad portante (métrico) 120 kg
Altura del asiento Entre 610 y 850 mm
Garantía 8 años
Peso (imperial) 26,5 lb
Peso (métrico) 12 kg
Tipo de rueda Ninguno
Anchura (imperial) 23,2 in
Anchura (métrico) 59 cm