Learn More
Navailles Silla asíncrona de poliuretano
Código de producto. 17416182
Cambiar vista
Click to view available options
Altura del asiento:
Entre 460 y 590 mm
Entre 560 y 800 mm
Tipo de rueda:
Ninguno
Ruedas con neumáticos de caucho
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura del asiento Tipo de rueda unitSize
17416182 Entre 460 y 590 mm Ruedas con neumáticos de caucho cada uno
17426182 Entre 560 y 800 mm Ninguno cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17416182 Proveedor Navailles N.º de proveedor 7NG 40GBLU 00 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    427.35€
    401.00€ / paquete de 1
    Ahorro 26.35€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La silla asíncrona de poliuretano puede ajustarse completamente de forma fácil, y cuenta con una superficie cómoda y ventilada.Fabricada sin grapas ni costuras.
  • Base cromada reforzada de 5 ramas, resistente a los golpes
  • Columna de extracción de gas cromada para el ajuste de altura con absorción de golpes
  • Asiento ergonómico y respaldo en poliuretano suave negro
  • Inclinación independiente del asiento y del respaldo con una palanca de apriete manual
Especificaciones
Color Negro
Ajustables Sí
Estilo de brazo Sin reposabrazos
Certificaciones/conformidad EN 1021-1, EN 1021-2
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios, industria química
Tipo de elevación Columna de elevación de gas
Capacidad portante (imperial) 265 lb
Capacidad portante (métrico) 120 kg
Altura del asiento Entre 460 y 590 mm
Garantía 8 años
Peso (imperial) 26,5 lb
Peso (métrico) 12,7 kg
Tipo de rueda Ruedas con neumáticos de caucho
Anchura (imperial) 23,2 in
Anchura (métrico) 59 cm