Learn More
Navailles Silla ajustable de poliuretano
Código de producto. 17496172
Cambiar vista
Click to view available options
Altura del asiento:
Entre 480 y 610 mm
Entre 620 y 860 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura del asiento Tamaño de la unidad
17496172 Entre 480 y 610 mm cada uno
17406182 Entre 620 y 860 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17496172 Proveedor Navailles N.º de proveedor 7NG 35NBPR 00 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.21€
    331.00€ / paquete de 1
    Ahorro 49.21€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Esta silla ajustable de poliuretano es fácilmente ajustable y cuenta con una superficie cómoda y ventilada.Diseño resistente a la abrasión sin grapas ni costuras.
  • Base de poliamida reforzada de 5 ramas con ruedas de nailon de alta resistencia
  • Columna de extracción de gas con ajuste de altura y amortiguador
  • Asiento ergonómico en poliuretano suave KANGO™ de color negro
  • Respaldo articulado en poliuretano suave negro, ajustable en profundidad y altura
Especificaciones
Color Negro
Ajustables Sí
Estilo de brazo Sin reposabrazos
Certificaciones/conformidad EN 1021-1, EN 1021-2
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios, industria química
Tipo de elevación Columna de elevación de gas
Capacidad portante (imperial) 265 lb
Capacidad portante (métrico) 120 kg
Altura del asiento Entre 480 y 610 mm
Garantía 8 años
Peso (imperial) 20,6 lb
Peso (métrico) 9,4 kg
Tipo de rueda Ruedas de nailon de alta resistencia
Anchura (imperial) 23,6 in
Anchura (métrico) 60 cm