Learn More
Kinematica Dispensador manual Polytron™ PT 1300 D
Código de producto. 10764233 Tienda Kinematica Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
10764233 230 V, 50/60 Hz cada uno
1 options
Código de producto. 10764233 Proveedor Kinematica N.º de proveedor 11010030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3295.33€
    3038.00€ / paquete de 1
    Ahorro 257.33€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Generadores (se venden por separado; consulte los accesorios Polytron)
Elija el modelo KINEMATICA Polytron PT 1300 D para su laboratorio. Este versátil homogeneizador de mano combina la calidad, la comodidad y el alto rendimiento para brindarle un procesamiento de muestras rápido y reproducible, además de una uniformidad entre muestras coherente.
Elija el modelo KINEMATICA Polytron PT 1300 D para su laboratorio. Este versátil homogeneizador de mano combina la calidad, la comodidad y el alto rendimiento para brindarle un procesamiento de muestras rápido y reproducible, además de una uniformidad entre muestras coherente.
Este homogeneizador, ya se utilice de manera portátil o montado en un soporte, es ideal para el procesamiento rápido de pequeñas cantidades de muestras y volúmenes. El bajo peso del PT 1300 D facilita el uso continuado y un movimiento sencillo. El almacenamiento de la velocidad deseada garantiza homogeneizaciones repetitivas y reproducibles.  Cuando la unidad se apaga, se guarda la última velocidad almacenada. Hay diferentes estilos de agregados de acero inoxidable (disponibles por separado), de 3 mm de diámetro para volúmenes mínimos de hasta 0,01 ml a 12 mm de diámetro para volúmenes máximos de hasta 250 ml. Si es importante evitar la contaminación cruzada entre muestras, elija agregados sintéticos desechables con diámetro de 7 mm o 12 mm (disponibles por separado).
  • Motor de baja tensión de 24 V, 100 W con transformador de seguridad
  • Control de velocidad digital de 2000 a 30 000 rpm
  • Las velocidades de puntas de agregados de hasta 14 m/s producen las partículas más finas posible.
  • La velocidad permanece constante, incluso si cambia la viscosidad.
  • Su suave arranque evita las salpicaduras del homogeneizado del recipiente de muestras.
  • Fusible térmico para protección contra sobrecarga
  • Interfaces de PC (RS 232 y USB)
  • Función MEMO de la velocidad almacenada
  • Teclado de membrana para introducir parámetros con la punta de los dedos y de fácil limpieza
  • Diseño que facilita el uso
  • Sustitución de agregados mediante acoplamiento de liberación rápida con una sola mano
  • Varios modelos de agregados de dispersión que son fáciles de limpiar y para muchas aplicaciones diferentes (pulverización de tejidos vegetales y animales, granos y semillas, extracciones de sedimentos, extracciones de ADN/ARN, preparación de muestras Karl Fischer, toxicología y ciencias alimentarias)
Especificaciones
Velocidad 30.000 rpm
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Hertz 50/60 Hz
Vataje 100 W
Capacidad (métrico) 250 mL
Intervalo de volumen (imperial) de 0,08 a 95,85 gramos (0,003 a 3,381 onzas)
Intervalo de volumen (métrico) De 0,1 a 100 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 8,26 x 1,57 x 1,77 in (21 x 4 x 4,5 cm)
Altura (imperial) 1,77 pulg
Altura (métrico) 4,5 cm
Longitud (imperial) 8,26 pulg
Longitud (métrico) 21 cm
Anchura (imperial) 1,57 pulg
Anchura (métrico) 4 cm
Pantalla LED
Para utilizar con (aplicación) Ideal para pulverizado de tejido vegetal y animal, granos y semillas, extracción de sedimentos, extracción de ADN/ARN, preparación de muestras Karl Fischer, toxicología y ciencias alimentarias
Para utilizar con (equipo) Homogeneizador portátil PT 1300 D
Incluye Homogeneizador portátil, generador de acero inoxidable de 5, 7, 12 mm y generador desechable de 7 mm
Modelo PT 1300 D
Cantidad de embalaje 1 unidad
Intervalo de temperatura (imperial) De 32° a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C