Learn More
Honeywell™ Guantes negros POLYTRIL™
Descripción
- Guante tejido con poliamida negra
- Revestimiento de nitrilo negro a prueba de aceite en la palma y en las puntas de los dedos
- La técnica de tejido ayuda a obtener un guante que se ajusta de forma cómoda a la mano, ofreciendo al mismo tiempo una buena movilidad
- El guante ofrece la máxima comodidad y una mayor robustez
- El punto ceñido de su tejido hace que el guante se sujete correctamente, limita la penetración de la suciedad y ofrece una buena sensibilidad táctil
- El dorso ventilado y el revestimiento de PU optimizan la transpirabilidad del guante
- El puño tejido y elástica hace que el guante se sujete bien
- El hilo reduce la creación de pelusas y lo hace ideal para las aplicaciones más sensibles. Además, se puede lavar fácilmente para que tengan una vida útil más larga
- El revestimiento de nitrilo en la palma y las puntas de los dedos ofrece una excelente resistencia a las abrasiones y es impermeable al aceite
- Su color oscuro lo hace más resistente a la suciedad, garantizando así una vida útil más larga
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Normas básicas EN 420-03 y EN 388-16 sobre riesgos mecánicos |
| Descripción | Calibre 13 |
| Coating Material | Poliamida, Nitrilo |
| Color | Negro |
| Tamaño | 6 |
| Longitud (métrico) | 23 cm |