Learn More
Politiazida, LoGiCal
Código de producto. 30460471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460471 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460471 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3231.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polythiazide
CAS 346-18-9
Nombres de analitos o componentes Polythiazide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H13 Cl F3 N3 O4 S3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-2-methyl-3-[[(2,2,2-trifluoroethyl)thio]methyl]-, 1,1-dioxide, (±)-Nephril, (±)-Polythiazide, 2-Methyl-3-(β,β,β-trifluoroethylthiomethyl)-6-chloro-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide, 6-Chloro-3,4-dihydro-2-methyl-3-[[2,2,2-trifluoroethyl)thio]methyl]-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-3,4-dihydro-2-methyl-7-sulfamoyl-3-(2,2,2-trifluoroethylthiomethyl)-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Drenusil, NSC 108161, Nephril, P 2525, Polythiazide, Renese
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13ClF3N3O4S3/c1-18-10(4-23-5-11(13,14)15)17-7-2-6(12)8(24(16,19)20)3-9(7)25(18,21)22/h2-3,10,17H,4-5H2,1H3,(H2,16,19,20)
Tipo de solución Neat
SMILES CN1C(CSCC(F)(F)F)Nc2cc(Cl)c(cc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 6-cloro-2-metil-1,1-dioxo-3-(2,2,2-trifluoroetilsulfanilmetil)-3,4-dihidro-1λ ^{6},2,4-benzotiadiazina-7-sulfonamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 439.88
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.9709 g/mol