Learn More
Polyco Healthline Hojas de dibujo de polietileno
Descripción
- Categoría: Hojas de dibujo
- Fuerza: Servicio medio
- Formato del paquete: Roll
- Colores disponibles: transparente
- Dimensiones de la lámina: 92 x 168 cm (aprox. 36 x 66 in)
- Diseñado para automoción, construcción, ingeniería, servicios de limpieza, gestión de residuos y aplicaciones de autoridades locales
- Resistente al agua para ayudar a proteger las superficies durante las tareas
- Favorece la limpieza y la seguridad durante el uso
- Contenido de embalaje: 50 hojas por rollo, 5 rollos por caja, 64 cajas por palet
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Polietileno |
Todas las mediciones proporcionadas son correctas según el mejor conocimiento del fabricante en el momento de la entrada, sin embargo, debido al proceso de fabricación, estas mediciones pueden variar entre lotes.