Learn More
Politetrafluoroetileno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450433 50 g 50 g
11460433 250 g 250 g
11444354 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11450433 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12613.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 9002-84-0 | (C2F4)n | NaN g/mol
PTFE may be used as a non stick coating. It can be used as engineering plastics. It is employed as lining reaction vessels, gaskets and pump packing, electrical insulator for high frequency applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-84-0
Fórmula molecular (C2F4)n
Peso molecular (g/mol) NaN
Número MDL MFCD00084455
SMILES FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polytetrafluoroethylene
Cantidad 50 g
Índice Merck 14,7562
Información de solubilidad Insoluble in water.