Learn More
Fisherbrand™ Bombas de vacío de diafragma de uso químico
Código de producto. 12991131 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
12991131 Politetrafluoroetileno (PTFE) cada uno
1 options
Código de producto. 12991131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3165.00€
    1653.33€ / paquete de 1
    Ahorro 1511.67€
    47% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Utilice estas bombas para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio. Las bombas de vacío de diafragma Fisherbrand™ Chemical Duty son ideales para aplicaciones que implican disolventes agresivos y vapores ácidos.
  • Resistentes a productos químicos.
  • Ideal para uso en evaporadores rotatorios, concentradores de vacío y hornos de vacío hasta 2 mbar.
  • Repuesto para bombas de paletas giratorias y aspiradores de agua, especialmente en aplicaciones de vacío difíciles con vapores corrosivos
  • Los cabezales de la bomba se han fabricado con PTFE con refuerzo de fibra de carbono para manejar vapores agresivos y corrosivos sin causar daños
  • Las cámaras de bombeo se han separado herméticamente del espacio de la transmisión, lo que garantiza una mayor duración de las piezas mecánicas
  • Las bombas utilizan diafragmas de PFTE unidos a un soporte resistente y no húmedo. PEEK válvulas, que tienen una excelente resistencia química y son extremadamente duraderas en comparación con las válvulas de elastómero
  • La válvula de lastre de gas ayuda a mantener el rendimiento de la bomba cuando se trabaja con un conjunto de vapores condensables
  • Boquillas para manguera de 8mm I. D. tubería
  • Patas que amortiguan la vibración
  • Sobrepresión máxima; 1 bar
  • Conector de manguera IN/EX: Boquilla de manguera DNB
  • Potencia del motor: 90W
  • Tipo de protección (motor): IP54
Accesorios disponibles: 
  • Fisherbrand Regulador de vacío con indicador de cuadrante (700458-10)
  • Fisherbrand VCpro601, Caja de control de vacío, 1100 - 1 mbar (600100)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 2 mbar
Requisitos eléctricos Motor de 230 V 50/60 Hz con cables de potencia de Schuko y Reino Unido
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 20 x 26 x 15 cm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Nivel de ruido <44db (A), a 50Hz
Peso (imperial) 22,7 lb
Peso (métrico) 10,3 kg
Tipo de bomba Bomba de vacío de diafragma
Desplazamiento de aire 33 l/min
N. º de cabezales de bomba 4
Aplicaciones Rotavapor
N.º de etapas 3
Presión máxima < 2 mbar