Learn More
Politetrafluoroetileno, 6-10 micras, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11349678 50 g 50 g
11329678 250 g 250 g
11339678 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11349678 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044184.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Polytetrafluoroethylene, 6-10 micron is used in specially designed coating applications on coil for bakeware.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-84-0
Fórmula molecular (C2F4)n
Peso molecular (g/mol) NaN
Número MDL MFCD00084455
SMILES FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polytetrafluoroethylene
Forma física Polvo
Índice Merck 14,7583
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in perfluoro kerosene.
Cantidad 50 g
Tamaño de partículas 6 to 10 Micron