Learn More
Resina de polisulfona, gránulos, P.M. approx. 60000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10635812 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10635812 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10275610 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10635812 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 178910050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25135-51-7 | (C27H22O4S)n | NaN g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25135-51-7
Fórmula molecular (C27H22O4S)n
Peso molecular (g/mol) NaN
Número MDL MFCD00134387
Clave InChI ZUZZUJNBGCVPLQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16211415
SMILES CC(C)(C1=CC=C(O-*)C=C1)C1=CC=C(OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)C2=CC=C(-*)C=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polysulfone resin
Color Ámbar a beige
Nombre de nota approx. M.W. 60,000
Forma física Sedimentos
Densidad 1.2400g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 4-(4-hydroxybenzenesulfonyl)phenol; 4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 1% max.
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.633
Gravedad específica 1.24