Especificaciones
| Tipo | Caudalímetro de área variable |
| Exactitud | ±3 % (escala completa) |
| Float Material | Acero inoxidable (316) |
| Tasa de presión | 150 psig |
| Conexiones | NPT de 1 pulg (hembra) |
| Para utilizar con (aplicación) | Caudalímetros en línea estándar, de alta capacidad o ultrapuros |
| Altura (métrico) | 370 mm |
| Temperatura (métrico) | de 100 °C |
| Caudal | De 15 a 155 LPM |