Learn More
Polisacarosa 400, MP Biomedicals™
Código de producto. 11463692 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463692 100 g 100 g
11443692 10 g -
11453692 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463692 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215632880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.77€
    344.40€ / 100 g
    Ahorro 43.37€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
CAS 26873-85-8
Fórmula molecular C15H27ClO12
Peso molecular (g/mol) 434.819
Número MDL MFCD00081599
Clave InChI IACFXVUNKCXYJM-AKSHDPDZSA-N
Sinónimo ficol 400
PubChem CID 88330506
Nombre IUPAC 2-(clorometil)oxirano;(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES C1C(O1)CCl.C(C1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polysucrose 400
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) ≈400,000