Learn More
Brand™ Platillos de pesaje de poliestireno cuadrados
Código de producto. 10449332 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7 mL
100 ml
250 ml
Longitud (métrico):
44 mm
84 mm
140 mm
Anchura (métrico):
44 mm
84 mm
140 mm
Altura (métrico):
7 mm
21 mm
24 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Anchura (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10449332 100 ml 84 mm 84 mm 24 mm paquete de 500
10375231 250 ml 140 mm 140 mm 21 mm paquete de 500
10739011 7 mL 44 mm 44 mm 7 mm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10449332 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 155542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    56.76€ / paquete de 500
    Ahorro 86.24€
    60% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Fabricados con poliestireno de impacto. Los platillos cuadrados de pesaje de poliestireno BRAND™ con un diseño plano y ligero son ideales para el pesaje. Antiestáticos. El grosor de pared es de aproximadamente 0,2 mm.
  • Fabricados con poliestireno de impacto.
  • Antiestáticos.
  • Diseño ligero y plano.
  • Ideal para el pesaje.
  • Grosor de pared aprox. 0,2 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Poliestireno
Forma Cuadrado
Tipo Plato de pesaje
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el pesaje
Grosor 0,2 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 84 × 84 mm, 84 × 84 × 24 mm
Longitud (métrico) 84 mm
Anchura (métrico) 84 mm
Altura (métrico) 24 mm