Learn More
Greiner Bio-One Placas Petri de poliestireno con ventilación
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10204092
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
Diámetro (métrico):
35 mm
60 mm
Altura (métrico):
10 mm
15 mm
Tamaño de la unidad:
740 PCS
cada uno
paquete de 600
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Diámetro (métrico) Altura (métrico) unitSize
10204092 Estéril 35 mm 10 mm 740 PCS
10459381 Estéril 60 mm 15 mm paquete de 600
17230542 Estéril 60 mm 15 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10204092 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 627161
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se pueden aplicar fácilmente. Las placas Petri con ventilación de poliestireno Greiner Bio-One están diseñadas para mejorar el intercambio de gases.
  • Ventilado para mejorar el intercambio de gases
  • Fabricado en poliestireno de cristal para un análisis óptimo mediante microscopía
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Área de cultivo 8,5 cm2
Material Poliestireno
Forma Redondo
Esterilidad Estéril
Tipo Placa de Petri
N.º por caja 740
Ventilación Sí
Dimensions (Dia. x H) 35 x 10 mm
Altura (métrico) 10 mm
Diámetro (métrico) 35 mm
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos, a menos que se especifique lo contrario.