Learn More
Kartell™ Cubetas para espectrofotometría
Código de producto. 11388773
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,5 ml
1,5 ml
2,5 ml
4,5 ml
Wavelength Range:
De 280 nm a 800 nm
De 340 nm a 800 nm
Tipo:
Cubeta
Macrocelda
Semi-micro celda
Tamaño de la unidad:
100 PCS
1000 PCS
paquete de 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Wavelength Range Tipo Tamaño de la unidad
11388773 4,5 ml De 280 nm a 800 nm Cubeta paquete de 100
10663852 1,5 ml De 280 nm a 800 nm Semi-micro celda paquete de 100
10472511 2,5 ml De 280 nm a 800 nm Semi-micro celda paquete de 100
10781791 2,5 ml De 340 nm a 800 nm Semi-micro celda 100 PCS
10462511 4,5 ml De 280 nm a 800 nm Macrocelda paquete de 100
10116390 4,5 ml De 340 nm a 800 nm Macrocelda paquete de 100
10368834 4,5 ml De 340 nm a 800 nm Cubeta paquete de 100
12553397 4,5 ml De 340 nm a 800 nm Cubeta 1000 PCS
10071091 1,5 ml De 340 nm a 800 nm Semi-micro celda paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11388773 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0196100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.67€
    11.78€ / paquete de 100
    Ahorro 14.89€
    55% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno óptico o PMMA de calidad UV para ofrecer una trayectoria óptica precisa y nítida con indicación de la dirección. Las cubetas para espectrofotometría Kartell™ son ideales para aplicaciones de espectrofotometría.
  • Equipadas con paredes de mecanizado óptico (caras ópticas) para garantizar una óptima transparencia a lo largo de todo el campo espectral
    • Intervalo de poliestireno: de 340 nm a 800 nm
    • Rango UV: De 280 a 800 nm
  • Trayectoria óptica: 10mm
  • Compatible con la mayoría de los espectrofotómetros y fotómetros del mercado
  • Cambios de absorción: dentro del intervalo ±1 %
  • Las 4 caras ópticas se pueden utilizar para técnicas de espectrofluorimetría
  • Marcado CE, aprobación IVD
Especificaciones
Tipo Cubeta
Descripción 4 caras transparentes
Desechables Sí
Capacidad (métrico) 4,5 ml
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 12mm
Certificaciones/conformidad CE-IVD
Cantidad 100Pack
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range De 280 nm a 800 nm
Altura (métrico) 45 mm
Para utilizar con (equipo) Espectrofotometría
Anchura (métrico) 12 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la espectrofotometría y la mayoría de aplicaciones biotecnológicas y biológicas comunes