Learn More
Kartell™ Cubetas para espectrofotometría
Código de producto. 10663852
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,5 ml
1,5 ml
2,5 ml
4,5 ml
Wavelength Range:
De 280 nm a 800 nm
De 340 nm a 800 nm
Tipo:
Cubeta
Macrocelda
Semi-micro celda
Tamaño de la unidad:
100 PCS
1000 PCS
paquete de 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Wavelength Range Tipo unitSize
10663852 1,5 ml De 280 nm a 800 nm Semi-micro celda paquete de 100
10472511 2,5 ml De 280 nm a 800 nm Semi-micro celda paquete de 100
10781791 2,5 ml De 340 nm a 800 nm Semi-micro celda 100 PCS
10462511 4,5 ml De 280 nm a 800 nm Macrocelda paquete de 100
10116390 4,5 ml De 340 nm a 800 nm Macrocelda paquete de 100
11388773 4,5 ml De 280 nm a 800 nm Cubeta paquete de 100
10368834 4,5 ml De 340 nm a 800 nm Cubeta paquete de 100
12553397 4,5 ml De 340 nm a 800 nm Cubeta 1000 PCS
10071091 1,5 ml De 340 nm a 800 nm Semi-micro celda paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10663852 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0194800
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno óptico o PMMA de calidad UV para ofrecer una trayectoria óptica precisa y nítida con indicación de la dirección. Las cubetas para espectrofotometría Kartell™ son ideales para aplicaciones de espectrofotometría.
  • Equipadas con paredes de mecanizado óptico (caras ópticas) para garantizar una óptima transparencia a lo largo de todo el campo espectral
    • Intervalo de poliestireno: de 340 nm a 800 nm
    • Rango UV: De 280 a 800 nm
  • Trayectoria óptica: 10mm
  • Compatible con la mayoría de los espectrofotómetros y fotómetros del mercado
  • Cambios de absorción: dentro del intervalo ±1 %
  • Las 4 caras ópticas se pueden utilizar para técnicas de espectrofluorimetría
  • Marcado CE, aprobación IVD
Especificaciones
Tipo Semi-micro celda
Desechables
Capacidad (métrico) 1,5 ml
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 12mm
Certificaciones/conformidad CE-IVD
Cantidad 100Pack
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range De 280 nm a 800 nm
Altura (métrico) 45 mm
Para utilizar con (equipo) Espectrofotometría
Anchura (métrico) 12 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la espectrofotometría y la mayoría de aplicaciones biotecnológicas y biológicas comunes