Learn More
Globe Scientific Tubos de ensayo de poliestireno con tapón de rosca
Código de producto. 31922867 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
15 mL
20 mL
Longitud (métrico):
100 mm
120 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
31922867 10 mL 100 mm paquete de 1000
31922765 15 mL 120 mm paquete de 1000
31922552 20 mL 150 mm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31922867 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 6150
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Los tubos de ensayo con tapa de rosca multipropósito se adaptan a diversas aplicaciones.
  • Diseñado para ser hermético, permitiendo que los tubos se utilicen para almacenamiento o transporte
  • Las tapas de rosca son de polietileno
  • Base redonda
Especificaciones
Color del tapón Azul
Material del cierre Polietileno
Color Natural
Capacidad (métrico) 10 mL
Longitud (métrico) 100 mm
Material Poliestireno
Incluye Tapón de rosca acoplado
Esterilidad No estériles
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Graduated No
Tipo de producto Tubo de ensayo