Learn More
VITLAB™ Pipetas estériles de poliestireno
Código de producto. 16573592
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,10 mL
0,20 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
16573592 25 ml 0,20 mL paquete de 200
16513592 2 ml 0,01 mL paquete de 1000
16533592 5 ml 0,10 mL paquete de 500
16553592 10 ml 0,10 mL paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16573592 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 162510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.00€
    293.74€ / paquete de 200
    Ahorro 52.26€
    15% Descuento
En stock
Diseñado para un pipeteo estéril cómodo y fácil. Las pipetas estériles de poliestireno VITLAB™ son pipetas graduadas desechables envasadas individualmente con un filtro incluido. Están construidos de poliestireno transparente, sin pirógenos y están disponibles en una variedad de volúmenes.
Las pipetas VITLAB™ se miden de forma individual de forma volumétrica durante la producción y se suministran con una marca de calibración. Estas pipetas graduadas tienen un volumen nominal en la parte inferior y un ajuste completo solo para el volumen nominal. Son desechables y están listas para usarse en aplicaciones de laboratorio.
  • Transparente y con una escala impresa para facilitar la lectura de volúmenes parciales
  • Incluye un filtro de algodón
  • Preesterilizadas y envueltas individualmente
  • Fabricado de poliestireno libre de pirógenos
    • Ligero y fácil de usar
    • Alta resistencia a roturas
    • Cómodo y desechable
  • Fabricado según el estándar de pipetas de vidrio
    • Corresponde a la clase B de acuerdo con DIN EN ISO 835
    • Identificado por código de barras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Poliestireno
Graduado Sí
Graduaciones 0,20 mL
Cantidad 10/pack
Color Transparente
Volumen (métrico) 25 ml
Tipo Pipeta
Desechables Un solo uso