Learn More
Poliestireno estándar, P.M. 290000 Pm/Mn 1,06, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Polystyrene standard |
| Nombre de nota | M.W. 290,000, Mw/Mn 1.06 |
| CAS | 9003-53-6 |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 1 g |
| Olor | Odorless |
| Fórmula molecular | (C8H8)n |
| Número MDL | MFCD00084450 |
| Sinónimo | ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene |
| Clave InChI | PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |