Learn More
Poliestireno estándar, P.M. 2 000 000 Pm/Mn 1,30, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491747 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15491747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041945.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polystyrene standard
Nombre de nota M.W. 2,000,000, Mw/Mn 1.30
CAS 9003-53-6
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Olor Odorless
Fórmula molecular (C8H8)n
Número MDL MFCD00084450
Sinónimo ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
Clave InChI PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC etenilbenceno
Peso molecular (g/mol) 104.15
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452