Learn More
Greiner Bio-One Tapas estándar de poliestireno para microplacas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10389031
Cambiar vista
Click to view available options
Plate Compatibility:
Microplaca de 96 pocillos, no tratada con TC
Microplaca estándar de 384 pocillos
Microplacas de perfil bajo y forma alta, microplacas de 384 pocillos de volumen pequeño LoBase o microplacas de 1536 pocillos
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
Perfil alto
Perfil bajo
Perfil ultrabajo
Tamaño de la unidad:
100 PCS
200 PCS
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Plate Compatibility Esterilidad Formato unitSize
10389031 Microplaca estándar de 384 pocillos No estéril Perfil bajo 200 PCS
10421611 Microplaca de 96 pocillos, no tratada con TC No estéril Perfil alto 100 PCS
10414625 Microplacas de perfil bajo y forma alta, microplacas de 384 pocillos de volumen pequeño LoBase o microplacas de 1536 pocillos Estéril Perfil ultrabajo 100 PCS
10761211 Microplaca de 96 pocillos, no tratada con TC Estéril Perfil alto 100 PCS
10292811 Microplaca estándar de 384 pocillos Estéril Perfil bajo 200 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10389031 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 656190
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan protección contra la contaminación y la evaporación durante el almacenamiento de muestras y el cultivo celular. Las tapas estándar de poliestireno Greiner BioOne™ están disponibles en una amplia variedad de formatos para satisfacer las
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenas
  • Perfil de tapa alto; altura: 9 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Material Poliestireno
Esterilidad No estéril
Incluye Placas de 96 pocillos con pocillo estilo chimenea
Anillos de condensación No
N.° por paquete 200
Formato Perfil bajo
Tipo de producto Tapa de placa
Plate Compatibility Microplaca estándar de 384 pocillos