Learn More
Kartell™ Recipientes para muestras de poliestireno
Código de producto. 10674042
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
32 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10674042 32 mL paquete de 1000
1 options
Código de producto. 10674042 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0259800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00€
    143.82€ / paquete de 1000
    Ahorro 32.18€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Fabricados con poliestireno transparente con tapa de polietileno a presión. Los recipientes para muestras de poliestireno Kartell™ son ideales para el almacenamiento, la recogida y el transporte de muestras.
  • Construcción de poliestireno transparente y duradero
  • Aprobado con certificado CE-IVD
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para muestras
Closure Included Sí
Material Poliestireno
Capacidad (métrico) 32 mL
Certificaciones/conformidad CE e IVD
Material del cierre LDPE
Tipo de tapón Tapón a presión
Diámetro (métrico) 48 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el almacenamiento, recogida y transporte de muestras
Altura (métrico) 32 mm
Incluye Tapa de polietileno
Cantidad 1000/paq.