Learn More
Kartell SpA Vaso de muestra de poliestireno
Código de producto. 10234091
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2.5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10234091 2.5 mL paquete de 500
1 options
Código de producto. 10234091 Proveedor Kartell SpA N.º de proveedor 0260200
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vaso de muestra hecho de poliestireno con una capacidad de 2,5 mL
Vaso de muestra de poliestireno para el Sistema de Pruebas de Enzimas Boehringer ES 300™ y ES 600™ .
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 11 mm
Esterilidad No estéril
Cantidad 500
Capacidad (métrico) 2.5 mL
Tipo de producto Copa de muestras
Material Poliestireno
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Boehringer ES 300™ and ES 600™ Enzymun-Test Systems
Altura (métrico) 40 mm
Sin látex Sí
Capacidad 2,5 mL approx.