Learn More
Gosselin™ Placa de Petri redonda de poliestireno con un orificio de ventilación
Código de producto. 15453684
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 700
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15453684 90 mm paquete de 700
1 options
Código de producto. 15453684
Marca: Gosselin™ SH91101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza en gran variedad de aplicaciones como entornos clínicos, medio ambiente, industrias y microbiología.
  • Se utiliza en gran variedad de aplicaciones clínicas, medioambientales y de microbiología
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE N 1935/2004, ISO 11137 : Aséptico
Color Natural
Material Poliestireno
Forma Redondo
Esterilidad Fabricación aséptica
Número de pocillos 1
Cantidad 28/bolsa
Ventilación 1
Altura (métrico) 16,2 mm
Diámetro (métrico) 90 mm