Learn More
Cole-Parmer™ Viales para muestras con tapón a presión
Código de producto. 11711329 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
11.1 ml
25,9 mL
Tamaño de la unidad:
144 PCS
paquete de 144
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11711329 11.1 ml 144 PCS
11721329 25,9 mL paquete de 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11711329 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0610210
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene una amplia variedad de líquidos y sólidos con estos viales de muestras. Los viales de muestras con tapón a presión Cole Parmer™ son claros, resistentes y ligeros.
  • Los viales resistirán la centrifugación normal
  • Fabricados con poliestireno con tapones de polietileno
Especificaciones
Color Clear
Diámetro exterior (imperial) 19.1 mm
Material Poliestireno
Volumen (métrico) 11.1 ml
N.° por paquete 144
Tipo de tapón Snap Cap
Altura (métrico) 47.6 mm
Tipo de producto Sample Vial