Learn More
Brand™ Placas Petri de poliestireno
Código de producto. 10253441 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
55 mm
94 mm
Altura (métrico):
16 mm
Ventilación:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 1620
paquete de 480
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico) Ventilación unitSize
10253441 94 mm 16 mm Sí paquete de 480
10171821 55 mm 16 mm Sí paquete de 1620
10161821 94 mm 16 mm No paquete de 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10253441 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 452005
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno. Placas Petri de poliestireno BRAND™ y sus tapas se montan robóticamente para reducir el riesgo de contaminación. Transparentes, con tapa desechable. Las tapas están disponibles con o sin orificio.
  • Fabricadas con poliestireno.
  • Transparentes, con tapa desechable.
  • Disponible con o sin orificio en la tapa
  • Las placas y tapas se montan robóticamente para reducir el riesgo de contaminación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Material Poliestireno
Forma Redondo
Tipo Placa de Petri
Cantidad Paquete de 480
Ventilación Sí
Altura (métrico) 16 mm
Diámetro (métrico) 94 mm