Descripción
- Fabricados con poliestireno.
- Sin orificios de ventilación
- Paquete de 1620, 108 bolsas de 15
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redondo |
| N.° por paquete | 1620 |
| Envase | 108 bolsas de 15 |
| Altura (métrico) | 16 mm |
| Diámetro (métrico) | 55 mm |