Learn More
VITLAB™ Pipetas no estériles de poliestireno
Código de producto. 16563592
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
16563592 10 ml paquete de 100
16503592 1 ml paquete de 200
16523592 2 ml paquete de 200
16543592 5 ml paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16563592 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 161019
Solo quedan null
Especificaciones
Material Poliestireno
Graduado Sí
Graduaciones 0,10 mL
Cantidad 10/pack
Color Transparente
Volumen (métrico) 10 ml
Tipo Pipeta