Learn More
VITLAB™ Pipetas no estériles de poliestireno
Specifications
Specifications
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,01 mL |
| Cantidad | 10/pack |
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Longitud (métrico) | 272 mm |
| Tipo | Pipeta |